Print…
Pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Pyrrolidin-2-yl-acetic acid hydrochloride
H31749.MD H31749.03
H31749.MDEA 77.4 EUR
H31749.MD H31749.03
Pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride 97%
Pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 71985-79-0 Molecular Formula: C6H11NO2.HCl Formula Weight: 165.62 Melting Point: 171-174° MDL No.: MFCD11506301
Fórmula: C₆H₁₂ClNO₂
Peso Molecular: 165.62 g/mol
Ponto de Fusão: 171…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11506301
Número CAS: 71985-79-0