2-Vinylbenzoic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H31723.03
H31723.06
H31723.03EA
83.1
EUR
H31723.03
H31723.06
2-Vinylbenzoic acid 96%
2-Vinylbenzoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 27326-43-8
Molecular Formula: C9H8O2
Formula Weight: 148.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 94°
MDL No.: MFCD02066273
Fórmula:
C₉H₈O₂ Ponto de Fusão: 94 °C |
Número MDL :
MFCD02066273 Número CAS: 27326-43-8 |