Print…
Pinacyanol iodide 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H31540.MD H31540.03
H31540.MDEA 53.6 EUR
H31540.MD H31540.03
Pinacyanol iodide 96%
Pinacyanol iodide
Purity: 96% CAS No.: 605-91-4 Molecular Formula: C25H25IN2 Formula Weight: 480.38 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 250° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00011975
Fórmula: C₂₅H₂₅IN₂
Ponto de Fusão: >250 °C
Número MDL : MFCD00011975
Número CAS: 605-91-4
EINECS: 210-099-4
ADR: 6.1,II