Print…
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-bromothiazole monohydrobromide, 2-Amino-5-bromothiazole HBr
H31514.06 H31514.14
H31514.06EA 51.2 EUR
H31514.06 H31514.14
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide 97%
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide
Purity: 97% CAS No.: 61296-22-8 Molecular Formula: C3H3BrN2S.HBr Formula Weight: 259.95 Melting Point: ca 165° dec. MDL No.: MFCD00012712
Fórmula: C₃H₃BrN₂S
Peso Molecular: 259.95 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 165 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012712
Número CAS: 61296-22-8
EINECS: 262-699-0