Print…
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Aminobenzothiazole-6-carboxylic acid
H31512.03 H31512.06
H31512.03EA 74.8 EUR
H31512.03 H31512.06
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid 95%
2-Aminobenzo[d]thiazole-6-carboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 93-85-6 Molecular Formula: C8H6N2O2S Formula Weight: 194.21 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00054180
Fórmula: C₈H₆N₂O₂S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00054180
Número CAS: 93-85-6
EINECS: 202-283-8