N-Formylglycine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H31053.03
H31053.06
H31053.03EA
45
EUR
H31053.03
H31053.06
N-Formylglycine 98%
N-Formylglycine
Purity: 98%
CAS No.: 2491-15-8
Molecular Formula: C3H5NO3
Formula Weight: 103.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 147-151°
MDL No.: MFCD00037360
Fórmula:
C₃H₅NO₃ Ponto de Fusão: 147…151 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00037360 Número CAS: 2491-15-8 EINECS: 219-649-8 |