3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H30860.06
H30860.14
H30860.06EA
76.8
EUR
H30860.06
H30860.14
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 5334-39-4
Molecular Formula: C4H5N3O2
Formula Weight: 127.10
Melting Point: 131-134°
Boiling Point: 325°
MDL No.: MFCD00037864
Fórmula:
C4H5N3O2 Ponto de ebulição: 325 °C Ponto de Fusão: 131…134 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00037864 Número CAS: 5334-39-4 |