tert-Butyl vinyl ether 98% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
∼ 0.1% Estabilizado com N,N-dietilanilina
H30770.06
H30770.14
H30770.06EA
69.7
EUR
H30770.06
H30770.14
tert-Butyl vinyl ether 98% estabilizada
tert-Butyl vinyl ether
Stab. with ca 0.1% N,N-diethylaniline
Purity: 98%
CAS No.: 926-02-3
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -17°(1°F)
Refractive Index: 1.3990
Odour: Characteristic
Boiling Point: 75-76°
UN No.: UN3271
MDL No.: MFCD00048246
Fórmula:
C₆H₁₂O Peso Molecular: 100.161 g/mol Ponto de ebulição: 75…76 °C Densidade: 0.762 Ponto de Inflamação: –17 °C (1 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00048246 Número CAS: 926-02-3 EINECS: 618-860-6 UN: 3271 ADR: 3 II |