Print…
4-Fluoro-trans-β-styrylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H30578.03 H30578.06
H30578.03EA 78.6 EUR
H30578.03 H30578.06
4-Fluoro-trans-β-styrylboronic acid pinacol ester 97%
4-Fluoro-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 504433-86-7 Molecular Formula: C14H18BFO2 Formula Weight: 248.11 MDL No.: MFCD12546189
Fórmula: C₁₄H₁₈BFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12546189
Número CAS: 504433-86-7