Print…
2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Amino-5-chlorophenyl)methanol
H30531.06 H30531.14
H30531.06EA 40.8 EUR
H30531.06 H30531.14
2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol 98%
2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 37585-25-4 Molecular Formula: C7H8ClNO Formula Weight: 157.60 Melting Point: 107-109° MDL No.: MFCD00075163
Fórmula: C₇H₈ClNO
Ponto de Fusão: 107…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075163
Número CAS: 37585-25-4