Print…
4-Methoxy-trans-β-styrylboronic acid pinacol ester 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (E)-2-(4-Methoxystyryl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H30373.MD H30373.03 H30373.06
H30373.MDEA 66.3 EUR
H30373.MD H30373.03 H30373.06
4-Methoxy-trans-β-styrylboronic acid pinacol ester 98%
4-Methoxy-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 149777-83-3 Molecular Formula: C15H21BO3 Formula Weight: 260.14 MDL No.: MFCD04038966
Fórmula: C₁₅H₂₁BO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038966
Número CAS: 149777-83-3