Biphenyl diphenyl ether eutectic
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Dowtherm® A, Diphyl
H30347.AU
H30347.0F
H30347.AUEA
136
EUR
H30347.AU
H30347.0F
Biphenyl diphenyl ether eutectic
Biphenyl diphenyl ether eutectic
CAS No.: 8004-13-5
Flash Point: 113°(235°F)
Odour: Unpleasant
Melting Point: 12-14°
Boiling Point: 257°
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00148859
Fórmula:
C₂₄H₂₀O Ponto de ebulição: 257 °C Ponto de Fusão: 12…14 °C Densidade: 1,056 Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00148859 Número CAS: 8004-13-5 EINECS: 616-827-0 UN: 3082 ADR: 9,III |