Monomethyl suberate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
8-Methoxy-8-oxooctanoic acid, Suberic Acid Monomethyl Ester, Methyl Hydrogen Suberate, Octanedioic Acid Monomethyl Ester
H30325.03
H30325.06
H30325.14
H30325.03EA
57.5
EUR
H30325.03
H30325.06
H30325.14
Monomethyl suberate 98%
Monomethyl suberate
Purity: 98%
CAS No.: 3946-32-5
Molecular Formula: C9H16O4
Formula Weight: 188.22
Melting Point: 17-19°
Boiling Point: 185-186°/18mm
MDL No.: MFCD00004427
Fórmula:
C₉H₁₆O₄ Ponto de ebulição: 185…186 °C (18 mmHg) Ponto de Fusão: 17…19 °C Densidade: 1,04 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004427 Número CAS: 3946-32-5 |