Print…
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Benzyloxy)-1-bromo-2-fluorobenzene
H30053.06 H30053.14
H30053.06EA 71.1 EUR
H30053.06 H30053.14
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 185346-79-6 Molecular Formula: C13H10BrFO Formula Weight: 281.13 Melting Point: 33-35° MDL No.: MFCD09801041
Fórmula: C₁₃H₁₀BrFO
Ponto de Fusão: 33…35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09801041
Número CAS: 185346-79-6