4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide mistura cis- e trans- 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H29100.14
H29100.06
H29100.03
H29100.14EA
365
EUR
H29100.14
H29100.06
H29100.03
4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide mistura cis- e trans- 97%
4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide
Purity: 97%
CAS No.: 36099-51-1
Molecular Formula: C7H12O
Formula Weight: 112.17
Refractive Index: 1.4470
MDL No.: MFCD09742280
Fórmula:
C₇H₁₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09742280 Número CAS: 36099-51-1 |