Vinyl decanoate 95% Stabilised
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Decanoic Acid Vinyl Ester
H29081.14
H29081.06
H29081.14EA
112
EUR
H29081.14
H29081.06
Vinyl decanoate 95% Stabilised
Vinyl decanoate
Purity: 95%
CAS No.: 4704-31-8
Molecular Formula: C12H22O
Formula Weight: 198.30
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.435
Boiling Point: 119-120°/10mm
MDL No.: MFCD00027349
Fórmula:
C₁₂H₂₂O₂ Peso Molecular: 198.31 g/mol Ponto de ebulição: 119…120 °C (10 mmHg) Densidade: 0.886 Ponto de Inflamação: 104 °C (219 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00027349 Número CAS: 4704-31-8 EINECS: 225-185-7 |