tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
N-Boc-3-hydroxyazetidine, tert-Butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Hydroxyazetidine, tert-butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
H28902.03
H28902.06
H28902.03EA
48.9
EUR
H28902.03
H28902.06
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 141699-55-0
Molecular Formula: C8H15NO3
Formula Weight: 173.21
Melting Point: 40-47°
MDL No.: MFCD04115305
Fórmula:
C₈H₁₅NO₃ Ponto de Fusão: 40…47 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04115305 Número CAS: 141699-55-0 |