(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H28799.06
H28799.03
H28799.06EA
138
EUR
H28799.06
H28799.03
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 97%
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 380430-49-9
Molecular Formula: C11H16BNO4
Formula Weight: 237.06
Melting Point: ca 200° dec.
MDL No.: MFCD02093054
Fórmula:
C₁₁H₁₆BNO₄ Ponto de Fusão: ∼ 200 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02093054 Número CAS: 380430-49-9 |