L-Serine benzyl ester hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H28790.14
H28790.06
H28790.03
H28790.14EA
455
EUR
H28790.14
H28790.06
H28790.03
L-Serine benzyl ester hydrochloride 98%
L-Serine benzyl ester hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 60022-62-0
Molecular Formula: C10H13NO3.HCl
Formula Weight: 231.68
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 175° dec.
Optical Rotation: -12° (c=4 in water)
MDL No.: MFCD00038955
Fórmula:
C₁₀H₁₃NO₃·HCl Ponto de Fusão: ∼ 175 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00038955 Número CAS: 60022-62-0 |