Print…
3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 1-Methyl-4-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)piperazine, 3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid Pinacol ester, 1-Methyl-4-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]piperazine
H28762.06 H28762.03
H28762.06EA 276 EUR
H28762.06 H28762.03
3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 883738-27-0 Molecular Formula: C18H29BN2O2 Formula Weight: 316.25 MDL No.: MFCD09266181
Fórmula: C₁₈H₂₉BN₂O₂
Peso Molecular: 316.25 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09266181
Número CAS: 883738-27-0