N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H28719.03
H28719.09
H28719.03EA
51.9
EUR
H28719.03
H28719.09
N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride 98%
N-Methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 65473-13-4
Molecular Formula: C12H13N.HCl
Formula Weight: 207.70
Melting Point: 190-193°
MDL No.: MFCD00012555
Fórmula:
C₁₂H₁₃N Ponto de Fusão: 190…193 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012555 Número CAS: 65473-13-4 |