3-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H28682.06
H28682.03
H28682.06EA
276
EUR
H28682.06
H28682.03
3-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
3-Benzylbenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 1073355-05-1
Molecular Formula: C19H23BO2
Formula Weight: 294.20
Melting Point: 68-69°
MDL No.: MFCD09266179
Fórmula:
C₁₉H₂₃BO₂ Ponto de Fusão: 68…69 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09266179 Número CAS: 1073355-05-1 |