1-Benzyloxycarbonylpyrrolidine-3-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Benzyl 3-formylpyrrolidine-1-carboxylate
H28117.03
H28117.06
H28117.03EA
103
EUR
H28117.03
H28117.06
1-Benzyloxycarbonylpyrrolidine-3-carboxaldehyde 97%
1-Benzyloxycarbonylpyrrolidine-3-carboxaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 276872-86-7
Molecular Formula: C13H15NO3
Formula Weight: 233.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
MDL No.: MFCD05861538
Fórmula:
C₁₃H₁₅NO₃ |
Número MDL :
MFCD05861538 Número CAS: 276872-86-7 |