Print…
4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: N-(2-Methoxyethyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
H27945.03 H27945.06
H27945.03EA 56.4 EUR
H27945.03 H27945.06
4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-(2-Methoxyethylaminocarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 1073353-60-2 Molecular Formula: C16H24BNO4 Formula Weight: 305.18 Melting Point: 73-76° MDL No.: MFCD09266188
Fórmula: C₁₆H₂₄BNO₄
Ponto de Fusão: 73…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09266188
Número CAS: 1073353-60-2