Print…
1-Boc-3-oxopiperazine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H27823.06 H27823.03
H27823.06EA 245 EUR
H27823.06 H27823.03
1-Boc-3-oxopiperazine 98%
Purity: 98% CAS No.: 76003-29-7 Molecular Formula: C9H16N2O3 Formula Weight: 200.23 Melting Point: 156-160° MDL No.: MFCD02181069
Fórmula: C₉H₁₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 156…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02181069
Número CAS: 76003-29-7