2-Methylcyclopropanecarboxylic acid mistura cis- e trans- 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H27815.09
H27815.03
H27815.09EA
117
EUR
H27815.09
H27815.03
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid mistura cis- e trans- 97%
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 29555-02-0
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.439
Boiling Point: 200-203°
Beilstein Reference: 2323873
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00001293
Fórmula:
C₅H₈O₂ Ponto de ebulição: 200…203 °C Densidade: 1,027 Ponto de Inflamação: 88 °C (190 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001293 Número CAS: 29555-02-0 EINECS: 249-693-3 UN: 3265 ADR: 8,II |