Print…
6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Nitrobenzoxazole-2(3H)-one
H27796.06 H27796.03
H27796.06EA 88.3 EUR
H27796.06 H27796.03
6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 98%
6-Nitro-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Purity: 98% CAS No.: 4694-91-1 Molecular Formula: C7H4N2O4 Formula Weight: 180.12 Melting Point: 244-249° MDL No.: MFCD00463755
Fórmula: C₇H₄N₂O₄
Ponto de Fusão: 244…249 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00463755
Número CAS: 4694-91-1
EINECS: 225-157-4