Print…
Ethyl 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-hydroxy-6-methylisonicotinate
H27775.03 H27775.06
H27775.03EA 53.1 EUR
H27775.03 H27775.06
Ethyl 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate 97%
Ethyl-2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 150190-03-7 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.20 Melting Point: 188-190° MDL No.: MFCD09953494
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Peso Molecular: 181.20 g/mol
Ponto de Fusão: 188…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09953494
Número CAS: 150190-03-7