Print…
7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H27771.MD H27771.03
H27771.MDEA 68.4 EUR
H27771.MD H27771.03
7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
7-(Trifluoromethyl)quinoline
Purity: 97% CAS No.: 325-14-4 Molecular Formula: C10H6F3N Formula Weight: 197.16 Melting Point: 65-66° MDL No.: MFCD00833760
Fórmula: C₁₀H₆F₃N
Ponto de Fusão: 65…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00833760
Número CAS: 325-14-4