Methyl-4-methoxyindole-2-carboxylate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Methyl 4-methoxy-1H-indole-2-carboxylate
H27743.03
H27743.MD
H27743.03EA
118
EUR
H27743.03
H27743.MD
Methyl-4-methoxyindole-2-carboxylate 99%
Methyl-4-methoxyindole-2-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 111258-23-2
Molecular Formula: C11H11NO3
Formula Weight: 205.21
Melting Point: 140-142°
MDL No.: MFCD00134300
Fórmula:
C₁₁H₁₁NO₃ Ponto de Fusão: 140…142 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00134300 Número CAS: 111258-23-2 |