(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H27724.03
H27724.06
H27724.14
H27724.03EA
75
EUR
H27724.03
H27724.06
H27724.14
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide
Purity: 98%
CAS No.: 196929-78-9
Molecular Formula: C4H11NOS
Formula Weight: 121.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 100-105°
MDL No.: MFCD05861479
Fórmula:
C₄H₁₁NOS Ponto de Fusão: ∼ 100…105 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD05861479 Número CAS: 196929-78-9 |