1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H27719.14
H27719.06
H27719.14EA
374
EUR
H27719.14
H27719.06
1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine 97%
1,1'-(Azodicarbonyl)dipiperidine
Purity: 97%
CAS No.: 10465-81-3
Molecular Formula: C12H20N4O2
Formula Weight: 252.32
Odour: Odourless
Melting Point: 133-136°
MDL No.: MFCD00010111
Fórmula:
C₁₂H₂₀N₄O₂ Ponto de Fusão: 133…136 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010111 Número CAS: 10465-81-3 |