2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H27622.14
H27622.06
H27622.14EA
88.7
EUR
H27622.14
H27622.06
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one 99%
2H-1,4-Benzoxazin-3(4H)-one
Purity: 99%
CAS No.: 5466-88-6
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Melting Point: 173-175°
MDL No.: MFCD00158536
Fórmula:
C₈H₇NO₂ Ponto de Fusão: 173…175 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00158536 Número CAS: 5466-88-6 |