Print…
1-Benzyl-N-methyl-4-piperidinamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Methylamino)-1-benzylpiperidine
H27606.06 H27606.03
H27606.06EA 98.8 EUR
H27606.06 H27606.03
1-Benzyl-N-methyl-4-piperidinamine 98%
1-Benzyl-N-methyl-4-piperidinamine
Purity: 98% CAS No.: 7006-50-0 Molecular Formula: C13H20N2 Formula Weight: 204.31 MDL No.: MFCD03931054
Fórmula: C₁₃H₂₀N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03931054
Número CAS: 7006-50-0