(R,R)-(-)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H27577.ME
H27577.MC
H27577.MEEA
274
EUR
H27577.ME
H27577.MC
(R,R)-(-)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine 97%
(R,R)-(-)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine
Purity: 97%
CAS No.: 90290-05-4
Molecular Formula: C8H17NO2
Formula Weight: 159.23
Refractive Index: 1.4490
Boiling Point: 106-108°/18mm
Optical Rotation: -8° (c=3 in ethanol)
MDL No.: MFCD00210015
Fórmula:
C₈H₁₇NO₂ Ponto de ebulição: 106…108 °C (18 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00210015 Número CAS: 90290-05-4 |