3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H27574.09
H27574.03
H27574.09EA
148
EUR
H27574.09
H27574.03
3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 97%
3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 17147-85-2
Molecular Formula: C7H9NO3
Formula Weight: 155.15
Melting Point: 123-125°
MDL No.: MFCD03422293
Fórmula:
C₇H₉NO₃ Ponto de Fusão: 123…125 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03422293 Número CAS: 17147-85-2 |