Print…
4-n-Pentyloxyphenylacetylene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H27555.09 H27555.03
H27555.09EA 211 EUR
H27555.09 H27555.03
4-n-Pentyloxyphenylacetylene 99%
4-n-Pentyloxyphenylacetylene
Purity: 99% CAS No.: 79887-16-4 Molecular Formula: C13H16O Formula Weight: 188.27 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5310 Boiling Point: 113-115°/2mm MDL No.: MFCD00173877
Fórmula: C₁₃H₁₆O
Ponto de ebulição: 113…115 °C (2 mmHg)
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173877
Número CAS: 79887-16-4