Print…
Ethyl-trans-4-bromocinnamate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (E)-Ethyl 3-(4-bromophenyl)acrylate
H27544.14 H27544.06
H27544.14EA 206 EUR
H27544.14 H27544.06
Ethyl-trans-4-bromocinnamate 98%
Ethyl-trans-4-bromocinnamate
Purity: 98% CAS No.: 24393-53-1 Molecular Formula: C11H11BrO2 Formula Weight: 255.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5970 Boiling Point: 180°/18mm MDL No.: MFCD00012226
Fórmula: C₁₁H₁₁BrO₂
Peso Molecular: 255.11 g/mol
Ponto de ebulição: 180 °C (18 mmHg)
Densidade: 1.359
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012226
Número CAS: 24393-53-1