(S)-1-Cyclopropylethylamine ≥98%, ee 98%, ChiPros®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H27499.06
H27499.03
H27499.06EA
248
EUR
H27499.06
H27499.03
(S)-1-Cyclopropylethylamine ≥98%, ee 98%, ChiPros®
(S)-1-Cyclopropylethylamine
Purity: 98%
CAS No.: 195604-39-8
Molecular Formula: C5H11N
Formula Weight: 85.15
Flash Point: 3°(37°F)
Melting Point: -68°
Boiling Point: 95°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD08064289
Fórmula:
C₅H₁₁N Ponto de ebulição: 95 °C Ponto de Fusão: –68 °C Densidade: 0,799 Ponto de Inflamação: 3 °C (37 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08064289 Número CAS: 195604-39-8 UN: 2733 ADR: 3,II |