6-Bromo-2,4-dimethylpyridine-3-boronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H27460.MD
H27460.03
H27460.MDEA
179
EUR
H27460.MD
H27460.03
6-Bromo-2,4-dimethylpyridine-3-boronic acid 95%
6-Bromo-2,4-dimethylpyridine-3-boronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 1072944-23-0
Molecular Formula: C7H9BBrNO2
Formula Weight: 229.87
Melting Point: ca 145° dec.
MDL No.: MFCD09037491
Fórmula:
C₇H₉BBrNO₂ Ponto de Fusão: ∼ 145 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09037491 Número CAS: 1072944-23-0 |