trans-4-Hydroxy-D-proline 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H27421.MD
H27421.03
H27421.MDEA
104
EUR
H27421.MD
H27421.03
trans-4-Hydroxy-D-proline 97%
trans-4-Hydroxy-D-proline
Purity: 97%
CAS No.: 3398-22-9
Molecular Formula: C5H9NO3
Formula Weight: 131.13
Melting Point: ca 260° dec.
MDL No.: MFCD00065608
Fórmula:
C₅H₉NO₃ Ponto de Fusão: ∼ 260 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00065608 Número CAS: 3398-22-9 |