Print…
4-Benzyloxy-6-chloropyrimidine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H27390.MD H27390.03
H27390.MDEA 165 EUR
H27390.MD H27390.03
4-Benzyloxy-6-chloropyrimidine 95%
4-Benzyloxy-6-chloropyrimidine
Purity: 95% CAS No.: 405930-65-6 Molecular Formula: C11H9ClN2O Formula Weight: 220.66 MDL No.: MFCD06798234
Fórmula: C₁₁H₉ClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798234
Número CAS: 405930-65-6