(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
(R)-tert-Butyl (2-hydroxypropyl)carbamate
H27296.03
H27296.06
H27296.03EA
128
EUR
H27296.03
H27296.06
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol 98%
(R)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Purity: 98%
CAS No.: 119768-44-4
Molecular Formula: C8H17NO3
Formula Weight: 175.23
Refractive Index: 1.4460
Optical Rotation: -24° (c=1 in chloroform)
MDL No.: MFCD04974338
Fórmula:
C₈H₁₇NO₃ Peso Molecular: 175.23 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04974338 Número CAS: 119768-44-4 |