1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-azanylcyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, ACPC, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid hydrochloride, Cyclopropanecarboxylic acid, 1-amino-, hydrochloride
H27264.MD
H27264.03
H27264.MDEA
73.1
EUR
H27264.MD
H27264.03
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride 97%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 68781-13-5
Molecular Formula: C4H7NO2.HCl
Formula Weight: 137.56
Melting Point: ca 220° dec.
MDL No.: MFCD00012545
Fórmula:
C₄H₈ClNO₂ Ponto de Fusão: ∼ 220 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012545 Número CAS: 68781-13-5 |