Print…
Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H27244.14 H27244.06
H27244.14EA 112 EUR
H27244.14 H27244.06
Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate 98%
Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate
Purity: 98% CAS No.: 932750-29-3 Molecular Formula: C9H13NO3 Formula Weight: 183.21 Melting Point: 71-73° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD01743485
Fórmula: C₉H₁₃NO₃
Peso Molecular: 183.21 g/mol
Ponto de Fusão: 71…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01743485
Número CAS: 932750-29-3
ADR: 6.1 III