Print…
2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H27239.06 H27239.03 H27239.14
H27239.06EA 135 EUR
H27239.06 H27239.03 H27239.14
2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine 98%
2-Mercapto-5-n-propylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 52767-84-7 Molecular Formula: C7H10N2S Formula Weight: 154.24 Melting Point: 207-211° MDL No.: MFCD07777095
Fórmula: C₇H₁₀N₂S
Ponto de Fusão: 207…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07777095
Número CAS: 52767-84-7