Print…
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (2R,3S)-2-(Hydroxymethyl)-5-methoxytetrahydrofuran-3-ol
H27181.03 H27181.06
H27181.03EA 81.7 EUR
H27181.03 H27181.06
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose 96%
1-O-Methyl-2-deoxy-D-ribose
Purity: 96% CAS No.: 60134-26-1 Molecular Formula: C6H12O4 Formula Weight: 148.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4690 Optical Rotation: +23° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00134161
Fórmula: C₆H₁₂O₄
Densidade: 1,224
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134161
Número CAS: 60134-26-1