5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H27166.06
H27166.03
H27166.06EA
264
EUR
H27166.06
H27166.03
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene 98%
5-Fluoro-1,3-dimethyl-2-nitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 315-12-8
Molecular Formula: C8H8FNO2
Formula Weight: 169.16
Melting Point: 52-57°
MDL No.: MFCD03413407
Fórmula:
C₈H₈FNO₂ Ponto de Fusão: 52…57 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03413407 Número CAS: 315-12-8 |