Print…
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H27133.09 H27133.03
H27133.09EA 147 EUR
H27133.09 H27133.03
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde 98%
2-Chloroquinoline-3-carbaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 73568-25-9 Molecular Formula: C10H6ClNO Formula Weight: 191.62 Melting Point: 148-150° MDL No.: MFCD00130079
Fórmula: C₁₀H₆ClNO
Ponto de Fusão: 148…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00130079
Número CAS: 73568-25-9