Print…
Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Ethyl 3-Aminocoumarilate, 3-Aminobenzofuran-2-carboxylic acid Ethyl Ester, 3-Aminocoumarilic acid Ethyl Ester, Ethyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate
H27124.06 H27124.03
H27124.06EA 109 EUR
H27124.06 H27124.03
Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Ethyl-3-aminobenzofuran-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 39786-35-1 Molecular Formula: C11H11NO3 Formula Weight: 205.22 Melting Point: 77-82° MDL No.: MFCD00641330
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₃
Peso Molecular: 205.21 g/mol
Ponto de Fusão: 77…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00641330
Número CAS: 39786-35-1